2-Chlor-3-fluor-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201240-10G
PC201240-5G
APOSPC201240-10GEA
309
EUR
APOSPC201240-10G
APOSPC201240-5G
2-Chlor-3-fluor-6-methylpyridin 98%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095216 CAS-Nummer: 374633-32-6 |