2-Fluor-N-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
PC201248-10G
PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA
104
EUR
APOSPC201248-10G
APOSPC201248-25G
2-Fluor-N-methylbenzylamin 98%
2-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04629633 CAS-Nummer: 399-30-4 |