Methyl-2-fluorisonicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-fluoroisonicotinate
PC201256-1G PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA 48 EUR
APOSPC201256-1G APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluorisonicotinat 95%
Methyl-2-fluorisonicotinat
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155.1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656063
CAS-Nummer: 455-69-6