3,4-Difluorsalicylaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC201259-250MG PC201259-1G
APOSPC201259-250MGEA 30.6 EUR
APOSPC201259-250MG APOSPC201259-1G
3,4-Difluorsalicylaldehyd 95%
3,4-Difluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275283
CAS-Nummer: 502762-95-0