6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione
PC201265-5G
APOSPC201265-5GEA
127
EUR
APOSPC201265-5G
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol
Formel:
C₇H₅FN₂S Molecular Weight: 168,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07432806 CAS-Nummer: 583-42-6 |