2-Fluorcyclohexanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201281-100MG
PC201281-250MG
APOSPC201281-100MGEA
121
EUR
APOSPC201281-100MG
APOSPC201281-250MG
2-Fluorcyclohexanon 96%
2-Fluorocyclohexanone
Formel:
C₆H₉FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076476 CAS-Nummer: 694-82-6 |