Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G PC201296-100G PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA 82.9 EUR
APOSPC201296-10G APOSPC201296-100G APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat 98%
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₈FNO₂
Molecular Weight: 169,1530 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037917
CAS-Nummer: 73792-08-2