2-Fluor-m-anisidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G
PC201312-1G
PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA
603
EUR
APOSPC201312-10G
APOSPC201312-1G
APOSPC201312-5G
2-Fluor-m-anisidin 99%
2-Fluor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,1400 g/mol Siedepunkt: 231 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11042216 CAS-Nummer: 801282-00-8 |