6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 389 EUR
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175.543 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185819
CAS-Nummer: 860296-24-8