5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
PC201345-25G
APOSPC201345-25GEA 112 EUR
APOSPC201345-25G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₈FNO
Molecular Weight: 189,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11875867
CAS-Nummer: 881674-56-2