5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201346-1G PC201346-5G
APOSPC201346-1GEA 0 EUR
APOSPC201346-1G APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848010
CAS-Nummer: 882500-21-2