2-Fluor-5-(hydroxymethyl)-6-picolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)methanol, 6-Fluoro-3-hydroxymethyl-2-methylpyridine
PC201352-100MG
PC201352-250MG
PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA
81.2
EUR
APOSPC201352-100MG
APOSPC201352-250MG
APOSPC201352-1G
2-Fluor-5-(hydroxymethyl)-6-picolin 95+%
2-Fluor-5-(hydroxymethyl)-6-picolin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141.1400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662401 CAS-Nummer: 884494-98-8 |