Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G
PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA
397
EUR
APOSPC201353-25G
APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863683 CAS-Nummer: 884497-46-5 |