1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA 406 EUR
APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209,600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374613
CAS-Nummer: 886368-66-7