6-Fluoro-7-azaindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659668
CAS-Nummer: 898746-42-4