3-Fluor-N-methylbenzylamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC201369-25G
APOSPC201369-25GEA
148
EUR
APOSPC201369-25G
3-Fluor-N-methylbenzylamin 96%
3-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Siedepunkt: 183…184 °C Dichte: 1,015 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04623547 CAS-Nummer: 90389-84-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...