5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201371-100MG PC201371-250MG
APOSPC201371-100MGEA 161 EUR
APOSPC201371-100MG APOSPC201371-250MG
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline] 95%
5'-Fluorospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Formel: C10H10FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 913179-36-9