3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 111 EUR
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C7H3BrF3NO2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036124
CAS-Nummer: 959245-76-2