2-Iod-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G
PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA
71.2
EUR
APOSPC2015-1G
APOSPC2015-5G
2-Iod-5-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Iod-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃IN Molecular Weight: 287.0210 g/mol Siedepunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972658 CAS-Nummer: 105202-02-6 |