2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2024-1G PC2024-250MG
APOSPC2024-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2024-1G APOSPC2024-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068142
CAS-Nummer: 98534-80-6