3-Chlor-2,2,3,3-tetrafluorpropansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
3-Chlor-2,2,3,3-tetrafluorpropansäure 97%
3-Chlor-2,2,3,3-tetrafluorpropansäure
Formel: C₃HClF₄O₂
Siedepunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153099
CAS-Nummer: 661-82-5
UN: 3265
ADR: 8,II