3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 40.6 EUR
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin 98%
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
Formel: C₅ClF₄N
Molecular Weight: 185,51 g/mol
Siedepunkt: 118…121 °C
Dichte: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010624
CAS-Nummer: 1735-84-8