5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G
PC2034-250MG
PC2034-5G
PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA
197
EUR
APOSPC2034-1G
APOSPC2034-250MG
APOSPC2034-5G
APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%
5-Amino-2-(trifluormethoxy)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₅F₆NO Molecular Weight: 245.12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972664 CAS-Nummer: 104678-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |