1-Chlor-2,3,3-trifluorcyclobuten 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2035-1G PC2035-5G
APOSPC2035-1GEA 87 EUR
APOSPC2035-1G APOSPC2035-5G
1-Chlor-2,3,3-trifluorcyclobuten 97%
1-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutene
Formel: C₄H₂ClF₃
Molecular Weight: 142,51 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C
Dichte: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041524
CAS-Nummer: 694-62-2
UN: 1993
ADR: 3,II