2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 760 EUR
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan 97%
2-Chlor-1,1,2-trifluor-1-methoxyethan
Formel: C₃H₄ClF₃O
Siedepunkt: 69…71,5 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039335
CAS-Nummer: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III