4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2074E-1G
PC2074E-5G
APOSPC2074E-1GEA
212
EUR
APOSPC2074E-1G
APOSPC2074E-5G
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole 97%
4-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(methyl)pyrazole
Formel:
C₅H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 184.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155724 CAS-Nummer: 235106-12-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |