4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/10mmHg
Dichte: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013873
CAS-Nummer: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III