4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat 97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Molecular Weight: 237.63 g/mol
Siedepunkt: 248…251 °C
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041090
CAS-Nummer: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8 II