N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 0 EUR
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formel: C₈H₆ClF₃N₂S
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041155
CAS-Nummer: 21714-35-2