2-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 72.5 EUR
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molecular Weight: 181.54 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042223
CAS-Nummer: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable