4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Molecular Weight: 231.61 g/mol
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153105
CAS-Nummer: 1701-24-2