1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin 95%
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173934
CAS-Nummer: 132834-59-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR