Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-[(2-cyano-3-fluorophenyl)sulphanyl]acetate
PC210060-1G
APOSPC210060-1GEA 139 EUR
APOSPC210060-1G
Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Methyl-2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate
Formel: C₁₀H₈FNO₂S
Molecular Weight: 225.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171056
CAS-Nummer: 262433-37-4