2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇HCl₂F₃N₂
Molecular Weight: 241 g/mol
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084977
CAS-Nummer: 13600-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III