4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 364 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid 98%
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052844
CAS-Nummer: 175277-96-0