1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2108-1G PC2108-10G
APOSPC2108-1GEA 29 EUR
APOSPC2108-1G APOSPC2108-10G
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
1-(2-Cyanoethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204218
CAS-Nummer: 175277-71-1