4-(Trifluormethyl)nicotinonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2108B-10G PC2108B-1G PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA 115 EUR
APOSPC2108B-10G APOSPC2108B-1G APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitril 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Formel: C₇H₃F₃N₂
Siedepunkt: 75…77 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153107
CAS-Nummer: 13600-43-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III