α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-2-fluorbenzylbromid
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol 99%
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 114…118 °C/15mmHg
Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00831105
CAS-Nummer: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8 II