Decafluorbenzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bis(perfluorophenyl)methanol
PC2120-1G PC2120-5G
APOSPC2120-1GEA 92.8 EUR
APOSPC2120-1G APOSPC2120-5G
Decafluorbenzhydrol 97%
Decafluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₂F₁₀O
Molecular Weight: 364,14 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000297
CAS-Nummer: 1766-76-3