Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Heptafluoroisobutyric Acid Methyl Ester
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 94.4 EUR
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formel: C₅H₃F₇O₂
Siedepunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00633403
CAS-Nummer: 680-05-7
UN: 3272
ADR: 3,III