5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄F₃N₃O₂
Molecular Weight: 195,1 g/mol
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156055
CAS-Nummer: 27116-80-9