1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone, 3'-(Difluoromethoxy)acetophenone
PC2132-10G PC2132-5G PC2132-25G
APOSPC2132-10GEA 148 EUR
APOSPC2132-10G APOSPC2132-5G APOSPC2132-25G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone 98%
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236220
CAS-Nummer: 101975-23-9