Decafluorbenzophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Perfluorbenzophenon

PC2140-1G PC2140-5G PC2140-25G
APOSPC2140-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2140-1G APOSPC2140-5G APOSPC2140-25G
Decafluorbenzophenon 97%
Decafluorbenzophenon
Formel: C₁₃F₁₀O
Molecular Weight: 362,13 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000295
CAS-Nummer: 853-39-4
EINECS: 212-717-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR