2-Brom-4,6-difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 691 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Brom-4,6-difluorphenol 97%
2-Brom-4,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Siedepunkt: 153…154 °C
Dichte: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 105,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070752
CAS-Nummer: 98130-56-4