α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)-1,4-phenylendiamin, 2-(Trifluormethyl)benzol-1,4-diamin, 1,4-Diamino-2-(trifluormethyl)benzol, 2-(Trifluormethyl)-p-phenylendiamin, 2,5-Diaminobenzotrifluorid
PC2166-25G
APOSPC2166-25GEA 178 EUR
APOSPC2166-25G
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol 98%
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 54…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036101
CAS-Nummer: 364-13-6