α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2168-100G PC2168-25G PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA 219 EUR
APOSPC2168-100G APOSPC2168-25G APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol 97+%
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042456
CAS-Nummer: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III