α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 126 EUR
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol 98%
α,α,α-Trifluor-3,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014776
CAS-Nummer: 368-53-6
EINECS: 206-708-8