1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
PC2182-1G
PC2182-25G
PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2182-1G
APOSPC2182-25G
APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formel:
C₆H₆ClFN₂ Molecular Weight: 160,58 g/mol Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042485 CAS-Nummer: 139512-70-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |