1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2184-5G PC2184-25G
APOSPC2184-5GEA 87.6 EUR
APOSPC2184-5G APOSPC2184-25G
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether 97%
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2,3,3-pentafluorpropylether
Formel: C₆H₂Br₂F₁₀O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094147
CAS-Nummer: 396716-50-0