Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 352 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Molecular Weight: 468,34 g/mol
Schmelzpunkt: 159 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00143752
CAS-Nummer: 99326-34-8